Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Kun reagenssprøjtehoved
Artikelnummer. 11834782
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
125 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11834782 125 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 11834782 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 4225310125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2157.75 DKK
    1784.31 DKK / Pakke med 1
    Spare 373.44 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-06-2027
TLC Sprøjtehoved til brug med 125 ml kolbe med knuder sprøjtesystem
  • Væske rører kun ved ikke-reaktivt borosilikatglas forstøvningssprøjtehoved og -kolbe
  • Sprøjtehoved-til-kolbe-forbindelse består af skruegevind standard konisk jordforbindelse, forbindelseshætte og løsnering
  • Betjen sprøjten ved 3 til 5 psi (0,021 til 0,035 MPa)
  • Juster sprøjtemønsteret ved at variere tommelfingerens position på udluftningshullet
  • Autoklaverbar (efter at hætten, løsneringen og O-ringen er fjernet)
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 4,22 oz.
Kapacitet (metrisk) 125 ml
Forbindelser Sprøjtehoved
Materiale Glas
Mængde 1 sag
Type TLC Reagenssprøjtehoved
Til brug med (applikation) At give ensartet sprøjtetåge af visualiseringsreagenser til TLC og papirkromatografi
Til brug med (udstyr) 125 ml kolbe med knudersprøjtesystem