Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ PTFE-tilsluttede søjler
Artikelnummer. p-61057
Længde (metrisk):
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
500 mm
700 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
11 mm
15 mm
19 mm
22 mm
25 mm
30 mm
41 mm
49 mm
Kolonnekapacitet:
10 mL
20 mL
30 mL
40 mL
80 mL
110 mL
130 mL
140 mL
150 mL
190 mL
240 mL
250 mL
300 mL
650 mL
1300 mL
Inkluderer:
2 mm boring PTFE Stophaneprop
Fritted Disc, 2 mm boring PTFE stophaneprop
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11887453
Brand: DWK Life Sciences 4205300221
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af borosilikatglas 3.3
Med PTFE stophaneprop
  • Forseglet frittet skive med grov porøsitet (40 μtil 60 m) understøtter pakning
  • Brug glasuld til at understøtte pakning i kolonner uden frittet skive
  • PTFE stik styrer flowhastigheden
  • Pakning medfølger ikke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Analytisk adskillelse
Diameter (metrisk) Indvendig 15 mm
Type Almindelig kromatografisøjle
Kolonnekapacitet 30 mL
Længde (metrisk) 200 mm
Materiale Glas
Støttemateriale Glasuld
Inkluderer 2 mm boring PTFE Stophaneprop