Få mere at vide
- Home
- Products
- Kromatografisøjler og patroner
- LC-kolonner med lavt til medium tryk
- DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ PTFE-tilsluttede søjler
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ PTFE-tilsluttede søjler
Artikelnummer. 13456339
Skift visning
Længde (metrisk):
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
500 mm
700 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
11 mm
15 mm
19 mm
22 mm
25 mm
30 mm
41 mm
49 mm
Kolonnekapacitet:
10 mL
20 mL
30 mL
40 mL
80 mL
110 mL
130 mL
140 mL
150 mL
190 mL
240 mL
250 mL
300 mL
650 mL
1300 mL
Inkluderer:
2 mm boring PTFE Stophaneprop
Fritted Disc, 2 mm boring PTFE stophaneprop
Pakningsstørrelse:
Hver
20 product options available for selection
| Artikelnummer. | Længde (metrisk) | Diameter (metrisk) Indvendig | Kolonnekapacitet | Inkluderer | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|---|---|
| 13456339 | 400 mm | 19 mm | 110 mL | Fritted Disc, 2 mm boring PTFE stophaneprop | Hver |
| 11887453 | 200 mm | 15 mm | 30 mL | 2 mm boring PTFE Stophaneprop | Hver |
| 13406349 | 250 mm | 11 mm | 20 mL | 2 mm boring PTFE Stophaneprop | Hver |
| 11857453 | 150 mm | 11 mm | 10 mL | 2 mm boring PTFE Stophaneprop | Hver |
| 11897453 | 250 mm | 15 mm | 40 mL | 2 mm boring PTFE Stophaneprop | Hver |
| 11807463 | 500 mm | 15 mm | 80 mL | 2 mm boring PTFE Stophaneprop | Hver |
| 11807473 | 500 mm | 19 mm | 140 mL | 2 mm boring PTFE Stophaneprop | Hver |
| 11817473 | 300 mm | 22 mm | 110 mL | 2 mm boring PTFE Stophaneprop | Hver |
| 13426349 | 500 mm | 22 mm | 190 mL | 2 mm boring PTFE Stophaneprop | Hver |
| 11897463 | 300 mm | 19 mm | 80 mL | 2 mm boring PTFE Stophaneprop | Hver |
| 11837473 | 400 mm | 30 mm | 250 mL | 2 mm boring PTFE Stophaneprop | Hver |
| 11827473 | 350 mm | 22 mm | 130 mL | 2 mm boring PTFE Stophaneprop | Hver |
| 11847473 | 500 mm | 30 mm | 300 mL | 2 mm boring PTFE Stophaneprop | Hver |
| 13446339 | 300 mm | 11 mm | 20 mL | Fritted Disc, 2 mm boring PTFE stophaneprop | Hver |
| 11817483 | 700 mm | 49 mm | 1300 mL | 2 mm boring PTFE Stophaneprop | Hver |
| 13436349 | 500 mm | 41 mm | 650 mL | 2 mm boring PTFE Stophaneprop | Hver |
| 13466339 | 300 mm | 22 mm | 110 mL | Fritted Disc, 2 mm boring PTFE stophaneprop | Hver |
| 13476339 | 400 mm | 22 mm | 150 mL | Fritted Disc, 2 mm boring PTFE stophaneprop | Hver |
| 11847423 | 300 mm | 25 mm | 140 mL | Fritted Disc, 2 mm boring PTFE stophaneprop | Hver |
| 13486339 | 500 mm | 25 mm | 240 mL | Fritted Disc, 2 mm boring PTFE stophaneprop | Hver |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
13456339
Leverandør
DWK Life Sciences
Leverandørnr.
4205400224
-
1505.00 DKK
1240.56 DKK / Pakke med 1
Spare 264.44 DKK
17% Slukket
Du skal Log ind eller registrere dig for at købe denne vare.
Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-06-2027
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
Med PTFE stophaneprop
- Forseglet, grovporøs (40 til 60 μm) friteret skive-understøttelse af pakning
- Brug glasuld til at understøtte pakning i kolonner uden friteret skive
- PTFE-prop styrer flowhastigheden
- Pakning ikke inkluderet
Tekniske data
Tekniske data
| Porestørrelse | 40 til 60μ m |
| Kolonnekapacitet | 110 mL |
| Længde (metrisk) | 400 mm |
| Materiale | Glas |
| Inkluderer | Fritted Disc, 2 mm boring PTFE stophaneprop |
| Type | Gravity Chromatography Column |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 19 mm |