Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ PTFE-tilsluttede søjler
Artikelnummer. 11887453
Skift visning
Længde (metrisk):
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
500 mm
700 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
11 mm
15 mm
19 mm
22 mm
25 mm
30 mm
41 mm
49 mm
Kolonnekapacitet:
10 mL
20 mL
30 mL
40 mL
80 mL
110 mL
130 mL
140 mL
150 mL
190 mL
240 mL
250 mL
300 mL
650 mL
1300 mL
Inkluderer:
2 mm boring PTFE Stophaneprop
Fritted Disc, 2 mm boring PTFE stophaneprop
Pakningsstørrelse:
Hver
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Indvendig Kolonnekapacitet Inkluderer unitSize
11887453 200 mm 15 mm 30 mL 2 mm boring PTFE Stophaneprop Hver
13406349 250 mm 11 mm 20 mL 2 mm boring PTFE Stophaneprop Hver
11857453 150 mm 11 mm 10 mL 2 mm boring PTFE Stophaneprop Hver
11897453 250 mm 15 mm 40 mL 2 mm boring PTFE Stophaneprop Hver
11807463 500 mm 15 mm 80 mL 2 mm boring PTFE Stophaneprop Hver
11807473 500 mm 19 mm 140 mL 2 mm boring PTFE Stophaneprop Hver
11817473 300 mm 22 mm 110 mL 2 mm boring PTFE Stophaneprop Hver
13426349 500 mm 22 mm 190 mL 2 mm boring PTFE Stophaneprop Hver
11897463 300 mm 19 mm 80 mL 2 mm boring PTFE Stophaneprop Hver
11837473 400 mm 30 mm 250 mL 2 mm boring PTFE Stophaneprop Hver
11827473 350 mm 22 mm 130 mL 2 mm boring PTFE Stophaneprop Hver
11847473 500 mm 30 mm 300 mL 2 mm boring PTFE Stophaneprop Hver
13446339 300 mm 11 mm 20 mL Fritted Disc, 2 mm boring PTFE stophaneprop Hver
13456339 400 mm 19 mm 110 mL Fritted Disc, 2 mm boring PTFE stophaneprop Hver
11817483 700 mm 49 mm 1300 mL 2 mm boring PTFE Stophaneprop Hver
13436349 500 mm 41 mm 650 mL 2 mm boring PTFE Stophaneprop Hver
13466339 300 mm 22 mm 110 mL Fritted Disc, 2 mm boring PTFE stophaneprop Hver
13476339 400 mm 22 mm 150 mL Fritted Disc, 2 mm boring PTFE stophaneprop Hver
11847423 300 mm 25 mm 140 mL Fritted Disc, 2 mm boring PTFE stophaneprop Hver
13486339 500 mm 25 mm 240 mL Fritted Disc, 2 mm boring PTFE stophaneprop Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Artikelnummer. 11887453 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 4205300221
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af borosilikatglas 3.3
Med PTFE stophaneprop
  • Forseglet frittet skive med grov porøsitet (40 μtil 60 m) understøtter pakning
  • Brug glasuld til at understøtte pakning i kolonner uden frittet skive
  • PTFE stik styrer flowhastigheden
  • Pakning medfølger ikke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Analytisk adskillelse
Diameter (metrisk) Indvendig 15 mm
Type Almindelig kromatografisøjle
Kolonnekapacitet 30 mL
Længde (metrisk) 200 mm
Materiale Glas
Støttemateriale Glasuld
Inkluderer 2 mm boring PTFE Stophaneprop