Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Pestles For Dounce Helglasvævsslibere
Artikelnummer. p-3205523
Volumen:
0,06 oz., 2 ml
0,23 oz., 7 ml
Produkttype:
Lille rydningsstøder, B
Stor rydningsstøder, A
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13161124
Brand: DWK Life Sciences 8853010002
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Alle dele af glas.
  • Til brug med Dounce (Kontes 885300-serien) tissuekværne
  • A (Løs)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 0,06 oz.
Kapacitet (metrisk) 2 mL
Produkttype Stor rydningsstøder, A
Til brug med (udstyr) Dounce vævssliber
Volumen 0,06 oz., 2 ml