Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Pestles For Dounce Helglasvævsslibere
Artikelnummer. 10581133
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2 mL
7 mL
Produkttype:
Lille rydningsstøder, B
Stor rydningsstøder, A
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Produkttype Pakningsstørrelse
10581133 7 mL Lille rydningsstøder, B Hver
13161124 2 mL Stor rydningsstøder, A Hver
10389444 2 mL Lille rydningsstøder, B Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10581133 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 8853020007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    476.70 DKK
    450.10 DKK / Pakke med 1
    Spare 26.60 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-05-2027
Alle dele af glas.
  • Til brug med Dounce (Kontes 885300-serien) tissuekværne
  • B (tæt)
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 0,23 oz.
Kapacitet (metrisk) 7 mL
Produkttype Lille rydningsstøder, B
Til brug med (udstyr) Dounce vævssliber