Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Pestles For Dounce Helglasvævsslibere
Artikelnummer. 10389444
Skift visning
Volumen:
0,06 oz., 2 ml
0,23 oz., 7 ml
Produkttype:
Lille rydningsstøder, B
Stor rydningsstøder, A
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Produkttype unitSize
10389444 0,06 oz., 2 ml Lille rydningsstøder, B Hver
13161124 0,06 oz., 2 ml Stor rydningsstøder, A Hver
10581133 0,23 oz., 7 ml Lille rydningsstøder, B Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10389444 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 8853020002
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Alle dele af glas.
  • Til brug med Dounce (Kontes 885300-serien) tissuekværne
  • B (tæt)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 0,06 oz.
Kapacitet (metrisk) 2 mL
Produkttype Lille rydningsstøder, B
Til brug med (udstyr) Dounce vævssliber
Volumen 0,06 oz., 2 ml