Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Pellet Pestle™
Artikelnummer. 11898502
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
Materiale:
CTFE/rustfrit stål
Polypropylen
Inkluderer:
100 mikrorør
100 mikrorør
uden mikrorør
Dnase Free:
Nej
RNase, DNase og pyrogenfri
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Materiale Inkluderer Dnase Free Pakningsstørrelse
11898502 1,5 ml CTFE/rustfrit stål uden mikrorør Nej Hver
11888502 0,5 ml CTFE/rustfrit stål uden mikrorør Nej Hver
11872913 1,5 ml Polypropylen 100 mikrorør Nej Pakke med 100
11858502 0,5 ml Polypropylen uden mikrorør RNase, DNase og pyrogenfri Pakke med 100
10057312 1,5 ml Polypropylen 100 mikrorør RNase, DNase og pyrogenfri Pakke med 100
10794783 0,5 ml Polypropylen 100 mikrorør RNase, DNase og pyrogenfri -
11815125 1,5 ml Polypropylen uden mikrorør RNase, DNase og pyrogenfri Pakke med 100
11800104 0,5 ml Polypropylen uden mikrorør Nej -
11849923 1,5 ml Polypropylen uden mikrorør Nej Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 11898502 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 7495150000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    893.20 DKK
    762.16 DKK / Pakke med 1
    Spare 131.04 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-03-2027
Bruges til at resuspendere protein- og DNA-pellets eller male blødt væv i mikrocentrifugerør
Engangs Pellet Pestle
  • Vælg autoklaverbart polypropylen eller RNase-, DNase-, pyrogenfrit materiale (fremstillet under M5 .5 [Klasse 10.000] renrumsforhold)
  • Fås med eller uden 100 mikrorør
  • Mikrorør har de samme egenskaber og leveres individuelt indpakket for at sikre renhed
  • Længde af støder med spids, 7 cm (2,75 in.)
Genanvendelig Pellet Pestle
  • Autoklaverbart CTFE-polymerhoved med skaft i rustfrit stål
  • Stållængde med spids, 6 cm (2,5 tommer) til 0,5 ml størrelse; 14 cm (5,59 tommer) til 1,5 ml størrelse
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 0,05 oz.
Kapacitet (metrisk) 1,5 ml
Materiale CTFE/rustfrit stål
Produkttype Pellet Pestle
Engangs Genanvendelig
Til brug med (applikation) Resuspender protein- og DNA-pellets eller kværn blødt væv i mikrocentrifugerør
Længde (engelsk) 0,55 tommer.
Dnase Free Nej
Inkluderer uden mikrorør
Til brug med (udstyr) 500 μL og 1,5 ml mikrocentrifugerør
Længde (metrisk) 14mm
Længde (metrisk) rør 14mm