Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Pellet Pestle™
Artikelnummer. 11888502
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
Materiale:
CTFE/rustfrit stål
Polypropylen
Inkluderer:
100 mikrorør
100 mikrorør
uden mikrorør
Dnase Free:
Nej
RNase, DNase og pyrogenfri
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
Artikelnummer. 11888502
Brand: DWK Life Sciences 7495160500
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruges til at resuspendere protein- og DNA-pellets eller male blødt væv i mikrocentrifugerør
Engangs Pellet Pestle
  • Vælg autoklaverbart polypropylen eller RNase-, DNase-, pyrogenfrit materiale (fremstillet under M5 .5 [Klasse 10.000] renrumsforhold)
  • Fås med eller uden 100 mikrorør
  • Mikrorør har de samme egenskaber og leveres individuelt indpakket for at sikre renhed
  • Længde af støder med spids, 7 cm (2,75 in.)
Genanvendelig Pellet Pestle
  • Autoklaverbart CTFE-polymerhoved med skaft i rustfrit stål
  • Stållængde med spids, 6 cm (2,5 tommer) til 0,5 ml størrelse; 14 cm (5,59 tommer) til 1,5 ml størrelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 0,01 oz.
Kapacitet (metrisk) 0,5 ml
Materiale CTFE/rustfrit stål
Produkttype Pellet Pestle
Engangs Genanvendelig
Til brug med (applikation) Resuspender protein- og DNA-pellets eller kværn blødt væv i mikrocentrifugerør
Længde (engelsk) 0,23 tommer
Dnase Free Nej
Inkluderer uden mikrorør
Til brug med (udstyr) 500 μL og 1,5 ml mikrocentrifugerør
Længde (metrisk) 6mm
Længde (metrisk) rør 6mm
Volumen 0,01 oz., 0,5 ml