Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Pellet Pestle™
Artikelnummer. 11872913
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
Materiale:
CTFE/rustfrit stål
Polypropylen
Inkluderer:
100 mikrorør
100 mikrorør
uden mikrorør
Dnase Free:
Nej
RNase, DNase og pyrogenfri
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
Artikelnummer. 11872913
Brand: DWK Life Sciences 7495200000
Bruges til at resuspendere protein- og DNA-pellets eller male blødt væv i mikrocentrifugerør
Disposable Pellet Pestle
  • Available with or without 100 microtubes
  • Length of pestle with tip, 7cm (2.75 in.)
Reusable Pellet Pestle
  • Autoclavable CTFE polymeric head with a stainless-steel shaft
  • Pestle length with tip, 6cm (2.5 in.) for 0.5mL size; 14cm (5.59 in.) for 1.5mL size
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoclavable
Farve Blue
Kapacitet (engelsk) 0.05 oz.
Kapacitet (metrisk) 1,5 ml
Materiale Polypropylen
Produkttype Pellet Pestle
Engangs Single-use
Til brug med (applikation) Resuspend Protein and DNA pellets or grind soft tissue in microcentrifuge tubes
Længde (engelsk) 2.75 in.
Dnase Free Nej
Inkluderer 100 mikrorør
Til brug med (udstyr) Cordless motor
Længde (metrisk) 70mm
Volumen 0.05 oz., 1.5mL
Vis mere Vis mindre
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato