Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Pellet Pestle™
Beskrivelse
Bruges til at resuspendere protein- og DNA-pellets eller male blødt væv i mikrocentrifugerør
Engangs Pellet Pestle
- Vælg autoklaverbart polypropylen eller RNase-, DNase-, pyrogenfrit materiale (fremstillet under M5 .5 [Klasse 10.000] renrumsforhold)
- Fås med eller uden 100 mikrorør
- Mikrorør har de samme egenskaber og leveres individuelt indpakket for at sikre renhed
- Længde af støder med spids, 7 cm (2,75 in.)
- Autoklaverbart CTFE-polymerhoved med skaft i rustfrit stål
- Stållængde med spids, 6 cm (2,5 tommer) til 0,5 ml størrelse; 14 cm (5,59 tommer) til 1,5 ml størrelse
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 0,05 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 1,5 ml |
| Materiale | Polypropylen |
| Produkttype | Pellet Pestle |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Resuspender protein- og DNA-pellets eller kværn blødt væv i mikrocentrifugerør |
| Længde (engelsk) | 2,75 tommer |
| Dnase Free | RNase, DNase og pyrogenfri |
| Inkluderer | uden mikrorør |
| Længde (metrisk) | 70mm |