Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Pellet Pestle™
Artikelnummer. 10794783
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
Materiale:
CTFE/rustfrit stål
Polypropylen
Inkluderer:
100 mikrorør
100 mikrorør
uden mikrorør
Dnase Free:
Nej
RNase, DNase og pyrogenfri
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Materiale Inkluderer Dnase Free unitSize
10794783 0,5 ml Polypropylen 100 mikrorør RNase, DNase og pyrogenfri -
11898502 1,5 ml CTFE/rustfrit stål uden mikrorør Nej Hver
11888502 0,5 ml CTFE/rustfrit stål uden mikrorør Nej Hver
11872913 1,5 ml Polypropylen 100 mikrorør Nej Pakke med 100
11858502 0,5 ml Polypropylen uden mikrorør RNase, DNase og pyrogenfri Pakke med 100
10057312 1,5 ml Polypropylen 100 mikrorør RNase, DNase og pyrogenfri Pakke med 100
11815125 1,5 ml Polypropylen uden mikrorør RNase, DNase og pyrogenfri Pakke med 100
11800104 0,5 ml Polypropylen uden mikrorør Nej -
11849923 1,5 ml Polypropylen uden mikrorør Nej Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 10794783 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 7495200590
Pålidelige tilbud på glasvarer
Brug rabatkode 28509
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruges til at resuspendere protein- og DNA-pellets eller male blødt væv i mikrocentrifugerør
Engangs Pellet Pestle
  • Vælg autoklaverbart polypropylen eller RNase-, DNase-, pyrogenfrit materiale (fremstillet under M5 .5 [Klasse 10.000] renrumsforhold)
  • Fås med eller uden 100 mikrorør
  • Mikrorør har de samme egenskaber og leveres individuelt indpakket for at sikre renhed
  • Længde af støder med spids, 7 cm (2,75 in.)
Genanvendelig Pellet Pestle
  • Autoklaverbart CTFE-polymerhoved med skaft i rustfrit stål
  • Stållængde med spids, 6 cm (2,5 tommer) til 0,5 ml størrelse; 14 cm (5,59 tommer) til 1,5 ml størrelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 0,01 oz.
Kapacitet (metrisk) 0,5 ml
Materiale Polypropylen
Produkttype Pellet Pestle
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Resuspender protein- og DNA-pellets eller kværn blødt væv i mikrocentrifugerør
Længde (engelsk) 2,5 tommer
Dnase Free RNase, DNase og pyrogenfri
Inkluderer 100 mikrorør
Længde (metrisk) 60mm
Volumen 0,01 oz., 0,5 ml