Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Dele til mikrofiltreringssamlinger
Produkttype:
Supportskærm
Tragt
Materiale:
Glas
Rustfrit stål
Diameter (metrisk) skive:
90 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Til brug med ULTRA-WARE™ mikrofiltreringsenhed
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Rustfrit stål |
| Diameter (metrisk) skive | 90 mm |
| Til brug med (udstyr) | ULTRA-WARE mikrofiltreringsenhed |
| Mængde | Kasse med 1 |
| Produkttype | Supportskærm |