Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Dele til mikrofiltreringssamlinger
Artikelnummer. 11708552
Produkttype:
Supportskærm
Tragt
Materiale:
Glas
Rustfrit stål
Diameter (metrisk) skive:
90 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11708552
Brand: DWK Life Sciences 95378190
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med ULTRA-WARE™ mikrofiltreringsenhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Materiale Glas
Diameter (metrisk) skive 90 mm
Til brug med (udstyr) ULTRA-WARE mikrofiltreringsenhed
Mængde Kasse med 1
Produkttype Tragt