Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Pakning Reservoir til CHROMAFLEX™ Kolonner
Diameter (metrisk):
1 cm
2.5 cm
Mængde:
150 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Passer til standardsøjle
- Hver pakningsbeholder er designet til nem montering på CHROMAFLEX™ kolonner
- Kapaciteterne er tilpasset til at tage den mængde gel-opslæmning, der kræves for at pakke den længste kolonne
- Pakningsreservoirerne kan også anvendes som bufferreservoirer til gravitationsflowkromatografi
- 1,0 cmID kolonne har et nominelt volumen på 150 ml
- 2,5 cmID kolonne har et nominelt volumen på 500 ml
- Temperaturområde 0 til 50 °C
- Fremstillet af 33 ekspansion, lavt ekstraherbart borosilikatglas i overensstemmelse med USP Type I og ASTM E438, Type I, Klasse A-krav
Tekniske data
Tekniske data
Emballage | Endefitting har 1/4-28 gevind for nem tilslutning til pumper |
Mængde | 150 mL |
Type | Pakningsreservoir |
Diameter (metrisk) | 1 cm |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Pakning Reservoir til CHROMAFLEX™ Kolonner >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion