Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Pakning Reservoir til CHROMAFLEX™ Kolonner
Artikelnummer. 15310168
Skift visning
Diameter (metrisk):
1 cm
2.5 cm
Mængde:
150 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Mængde unitSize
15310168 1 cm 150 mL Hver
15350168 2.5 cm 500 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15310168 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 4208370000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
CHROMAFLEX™ Pakningsreservoirer er ideelle til at pakke gelopslæmninger i kolonner
  • Passer til standardsøjle
  • Hver pakningsbeholder er designet til nem montering på CHROMAFLEX™ kolonner
  • Kapaciteterne er tilpasset til at tage den mængde gel-opslæmning, der kræves for at pakke den længste kolonne
  • Pakningsreservoirerne kan også anvendes som bufferreservoirer til gravitationsflowkromatografi
  • 1,0 cmID kolonne har et nominelt volumen på 150 ml
  • 2,5 cmID kolonne har et nominelt volumen på 500 ml
  • Temperaturområde 0 til 50 °C
  • Fremstillet af 33 ekspansion, lavt ekstraherbart borosilikatglas i overensstemmelse med USP Type I og ASTM E438, Type I, Klasse A-krav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Emballage Endefitting har 1/4-28 gevind for nem tilslutning til pumper
Mængde 150 mL
Type Pakningsreservoir
Diameter (metrisk) 1 cm