Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ NMR pipetter
Artikelnummer. p-195772
Type:
Extended Tip Pipet
NMR pipette
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 11864065
Brand: DWK Life Sciences 8970850009
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
NMR-pipetter med forlænget spids til at hente og tilføje prøve i NMR-rør
  • Fås med 7 og 9 tommer. (17,7 og 23 cm) spidser til brug med 7 og 9 tommer lange NMR-rør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas
Mængde 100/Cs.
Type NMR pipette