Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ NMR pipetter
Artikelnummer. 11803153
Type:
Extended Tip Pipet
NMR pipette
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 11803153
Brand: DWK Life Sciences 8970850007
NMR-pipetter med forlænget spids til at hente og tilføje prøve i NMR-rør
  • Available with 7 and 9 in. (17.7 and 23cm) tips for use with 7 and 9 in. long NMR tubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Borosilicate Glass
Mængde 100/Cs.
Type Extended Tip Pipet