Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Microscale B - stik
Artikelnummer. 17760878
Skift visning
Trådstørrelse:
13-425
Artikelnummer. Trådstørrelse
17760878 13-425
1 options
Artikelnummer. 17760878 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 7471850013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    163.90 DKK
    147.04 DKK / Pakke med 1
    Spare 16.86 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 09-03-2027
Unikt design tilpasser GPI-gevindglas til en takket PTFE-slangeforbindelse eller 0,25 tommer. -28 slangeforbindelser
  • Passer til slange ID: 0,25 tommer.
  • Indvendig trådstørrelse: 0,25 in.-28
  • GPI trådstørrelse: 13-425
Tekniske data
Materiale PTFE
Trådstørrelse 13-425
Produkttype Slangeforbindelse