Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Microcaps™ TLC Spotting af kapillærer
Artikelnummer. p-3208057
Volumen (metrisk):
0,5, 1, 2, 5, 10μ L
100μ l
20μ l
5μ L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 500
Artikelnummer. 13005813
Brand: DWK Life Sciences 7645000005
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til spotting af præadsorbent TLC plader
Præcisionsborede glaskapillarrør, skåret i forudbestemte længder, således at hvert kapillarrør vil indeholde et kendt volumen væske, når det fyldes.
  • Kapillærvirkning trækker væske ind i røret
  • Dispenser væske ved at klemme pæren
  • Ingen usædvanlige færdigheder eller uddannelse påkrævet
  • Øjeblikkelige, professionelle resultater
  • Leveres i pakker indeholdende en pæresamling og et hætteglas med 100 mikropipetter
  • Volumetrisk tolerance:± 1 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance USP type I, ASTM E438
Diameter (engelsk) Indre 0,0174 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,0355 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 0.4419 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 0.9017 mm
Materiale Borosilikatglas
Inkluderer 1 pæresamling og 1 dispenserhætteglas
Længde (engelsk) 1,25 tommer.
Emballagetype Etui med 100 glasrør
Volumen (metrisk) 5μ L
Længde (metrisk) 32 mm
Type Microcaps™ TLC Spotting Kapillær