Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Microcaps™ TLC Spotting af kapillærer
Artikelnummer. 13075813
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,5, 1, 2, 5, 10μ L
100μ l
20μ l
5μ L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
13075813 0,5, 1, 2, 5, 10μ L Pakke med 500
13005813 5μ L Pakke med 100
13025813 20μ l Pakke med 100
13065813 100μ l Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 13075813 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 7645200000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1842.75 DKK
    1738.41 DKK / Pakke med 500
    Spare 104.34 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-01-2027
Til spotting af præadsorbent TLC plader
Sættet indeholder:
  • Fem dispenserhætteglas indeholdende 100 mikropipetter hver på 0,5, 1, 2, 5 og 10 μL
  • Pære samling
  • Pletholder
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas
Inkluderer Fem dispenserhætteglas indeholdende 100 mikropipetter hver på 0,5, 1, 2, 5 og 10 μL;  pære samling;  Pletholder
Volumen (metrisk) 0,5, 1, 2, 5, 10μ L
Type TLC Spotting Kapillær Kit