Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Microcaps™ TLC Spotting af kapillærer
Artikelnummer. 13025813
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,5, 1, 2, 5, 10μ L
100μ l
20μ l
5μ L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
13025813 20μ l Pakke med 100
13005813 5μ L Pakke med 100
13065813 100μ l Pakke med 100
13075813 0,5, 1, 2, 5, 10μ L Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 13025813 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 7645000020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    492.45 DKK
    465.38 DKK / Pakke med 100
    Spare 27.07 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Til spotting af præadsorbent TLC plader
Præcisionsborede glaskapillarrør, skåret i forudbestemte længder, således at hvert kapillarrør vil indeholde et kendt volumen væske, når det fyldes.
  • Kapillærvirkning trækker væske ind i røret
  • Dispenser væske ved at klemme pæren
  • Ingen usædvanlige færdigheder eller uddannelse påkrævet
  • Øjeblikkelige, professionelle resultater
  • Leveres i pakker indeholdende en pæresamling og et hætteglas med 100 mikropipetter
  • Volumetrisk tolerance:± 1 %
Tekniske data
Certificeringer/compliance USP type I, ASTM E438
Diameter (engelsk) Indre 0,0249 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,0355 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 0.6324 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 0.9017 mm
Materiale Borosilikatglas
Inkluderer 1 pæresamling og 1 dispenserhætteglas
Længde (engelsk) 2,51 tommer.
Tolerance ±1 %
Volumen (metrisk) 20μ l
Længde (metrisk) 64 mm
Type Microcaps™ TLC Spotting Kapillær