Få mere at vide
DWK LIFE SCIENCES™ Kimble™ Kontes™ Microcaps™ TLC Spotting af kapillærer
Beskrivelse
Præcisionsborede glaskapillarrør, skåret i forudbestemte længder, således at hvert kapillarrør vil indeholde et kendt volumen væske, når det fyldes.
- Kapillærvirkning trækker væske ind i røret
- Dispenser væske ved at klemme pæren
- Ingen usædvanlige færdigheder eller uddannelse påkrævet
- Øjeblikkelige, professionelle resultater
- Leveres i pakker indeholdende en pæresamling og et hætteglas med 100 mikropipetter
- Volumetrisk tolerance:± 1 %
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | USP type I, ASTM E438 |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,0174 tommer. |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,0355 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.4419 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 0.9017 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Inkluderer | 1 pæresamling og 1 dispenserhætteglas |
| Længde (engelsk) | 1,25 tommer. |
| Tolerance | ±1% |
| Vis mere |