Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ KIMAX™ Tooled Top Narrow Mouth Reservoir Bottle with Bottom Hose Outlet
Artikelnummer. p-3783990
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
1000 mL
20 L
2000 mL
250 mL
500 mL
5000 mL
Stopper nummer:
2
4
6
10
12
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Pakke med 6
Artikelnummer. 11717969
Brand: DWK Life Sciences KC14607250
Glass hose connection outlet is fused to the bottle
  • KimCote™ plastic coating for added safety in the event of breakage
  • With white enamel marking spot
  • Rubber stopper used to cap narrow mouth tooled top
  • Glass conforms to ASTM™ E 438, Type I, Class A specifications
  • Sizes 250mL and 500mL accept 5/16 in. I.D. flexible tubing
  • Sizes 1000mL and larger accept 3/8 in. I.D. tubing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelsk) 8.45 oz.
Diameter (engelsk) 2.83 in.
Diameter (engelsk) Indvendig hals 0.71 in.
Diameter (metrisk) Indvendig hals 18 mm
Til brug med (applikation) Designed to store and discharge liquids via a bottom hose outlet
Inkluderer Bottom hose outlet
Materiale Borosilicate Glass
Stopper nummer 2
Mund Narrow
Højde (metrisk) 132 mm
Produkttype Reservoir Bottle
Højde (engelsk) 5.19 in.
Diameter (metrisk) 72 mm
Diameter (engelsk) Indvendig slange 0.31 in.
Diameter (metrisk) indvendig slange 7.92 mm