Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ KIMAX™ KimCote™ Heavy-Duty Serum Bottles
Artikelnummer. p-3827191
Kapacitet (metrisk):
4000 mL
9000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11797969
Brand: DWK Life Sciences KC149604
Plastic-coated for added safety
  • KimCote™ plastic coating for added safety in the event of breakage
  • Autoclavable
  • Ultra-clear and extremely durable
  • Resistant to many common laboratory chemicals
  • Unique texture provides non-slip handling, wet or dry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 135.2 oz., 4000mL
Kapacitet (metrisk) 4000 mL
Kapacitet (engelsk) 135.2 oz.
Farve Clear
Diameter (engelsk) 6.57 in.
Materiale Glass
Højde (metrisk) 310 mm
Højde (engelsk) 12.2 in.
Lukningsmateriale Rubber
Lukkestørrelse No. 8
Diameter (metrisk) 167 mm