Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ KIMAX™ Heavy-Duty Centrifuge Flasker
Beskrivelse
- Lille bundareal for bedre koncentration af sedimenteret materiale
- Med polypropylen lukning med en pulp/vinyl coated liner umonteret
- Skruefinish: 38-400
- Kapacitet: 6,7 oz. (200 ml)
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 200 mL |
| Diameter (engelsk) | 2,36 tommer. |
| Materiale | Polypropylen |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Højde (metrisk) | 145 mm |
| Højde (engelsk) | 5,7 tommer. |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Lukkestørrelse | 38-400 mm |
| Diameter (metrisk) | 60 mm |
| Lukketype | Skruelåg |