Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Topprop til inkubationskolbe
Artikelnummer. 11853173
Skift visning
nr. pr. pakke:
144
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
Artikelnummer. nr. pr. pakke Pakningsstørrelse
11853173 144 Pakke med 144
1 options
Artikelnummer. 11853173 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 8823100000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2068.00 DKK
    1745.30 DKK / Pakke med 144
    Spare 322.70 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-02-2027
Passer til både 10 og 25 ml kolber. Gummi topstopperen til Kontes™ sidearm inkubationskolbe giver en dobbelt forsegling og har et off-center hul til indsættelse af center brønd.
De Kontes™ sidearm inkubationskolbe bruges til metaboliske undersøgelser af biologiske materialer. Det er særligt nyttigt til måling af C14O2-udbytter efter inkubation og er også velegnet til in vitro-inkubationer, insulinbioassays, persulfatoxidationer og“ destillation” af enhver flygtig syre eller base.
  • Da enten en syre eller alkali indføres i slutningen af reaktionen, er det muligt at bruge dette nemme system med enten en fosfat- eller bicarbonatbuffer
  • Sidearmskolben muliggør indtrængning af sprøjtenålen uden at forstyrre etablerede forhold
  • Fremstillet af 33 ekspansion, lavt ekstraherbart borosilikatglas i overensstemmelse med USP Type I og ASTM E438, Type I, Klasse A-krav
  • Toppropper, sidearmspropper og centerbrønde fås separat
Tekniske data
Materiale Gummi
Til brug med (applikation) Til metaboliske undersøgelser af biologiske materialer
Til brug med (udstyr) Til inkubationskolbe
nr. pr. pakke 144
Produkttype Prop