Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Centerbrønd til inkubationskolbe
Artikelnummer. 11805824
Skift visning
nr. pr. pakke:
144
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
Artikelnummer. nr. pr. pakke Pakningsstørrelse
11805824 144 Pakke med 144
1 options
Artikelnummer. 11805824 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 8823200000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-09-2026
Topproppen til Kontes™ sidearm inkubationskolben har et off-center hul til indsættelse af engangs polypropylen center brønd. Midterbrønden kan afskæres, når den overføres til et hætteglas med væskescintillationstæller.
De Kontes™ sidearm inkubationskolbe bruges til metaboliske undersøgelser af biologiske materialer. Det er særligt nyttigt til måling af C14O2-udbytter efter inkubation og er også velegnet til in vitro-inkubationer, insulinbioassays, persulfatoxidationer og“ destillation” af enhver flygtig syre eller base.
  • Da enten en syre eller alkali indføres i slutningen af reaktionen, er det muligt at bruge dette nemme system med enten en fosfat- eller bicarbonatbuffer
  • Sidearmskolben muliggør indtrængning af sprøjtenålen uden at forstyrre etablerede forhold
  • Fremstillet af 33 ekspansion, lavt ekstraherbart borosilikatglas i overensstemmelse med USP Type I og ASTM E438, Type I, Klasse A-krav
  • Toppropper, sidearmspropper og centerbrønde fås separat
Specifications
Diameter (engelsk) Ydre 0,39 tommer
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) Til metaboliske undersøgelser af biologiske materialer
Til brug med (udstyr) Til inkubationskolbe
nr. pr. pakke 144
Produkttype Centrer godt
Diameter (metrisk) Udvendig 1 cm