Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Hybridiseringsrør
Artikelnummer. p-195248
Længde (metrisk):
300 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 13470587
Brand: DWK Life Sciences 7365003530
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Komplet med 45 mm polypropylenhætte og udskiftelige silikone O-ringe for at sikre en lækagebestandig tætning
Fremstillet af Type I, klasse A borosilikatglas
  • Flere blots kan hybridiseres i et enkelt rør ved hjælp af nylonnet for at adskille membranerne (ikke inkluderet)
  • Probevolumener er ca. 5 ml pr. blot
  • Brug et 35 ID x300 rør pr. standard rotatorposition eller to 35 ID x150 mm rør pr. klemme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance USP Type I, ASTM E 438 Type I, Klasse A
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 45 mm
Diameter (engelsk) Indre 1,25 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 35 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 35 mm
Til brug med (udstyr) Hybridiseringsinkubatorer med rotatorer
Inkluderer 45 mm polypropylen hætte og udskiftelige silikone O-ringe
Længde (engelsk) 11,81 tommer
Lukketype Skruelåg
Længde (metrisk) 300 mm
Materiale Borosilikatglas
Produkttype Hybridiseringsrør