Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Hybridiseringsrør
Beskrivelse
Indeholder
Komplet med 45 mm polypropylenhætte og udskiftelige silikone O-ringe for at sikre en lækagebestandig tætning
Fremstillet af Type I, klasse A borosilikatglas
- Fremstillet af type I, klasse A borosilikatglas for kemisk modstandsdygtighed og holdbarhed
- Flere blots kan hybridiseres i et enkelt rør ved hjælp af nylonnetplader til at adskille membranerne (nylonnetplader er ikke inkluderet)
- Probevolumen er cirka 5 ml pr. blot
- Brug et 35 I.D. x 300 mm rør pr. standard rotatorposition eller to 35 I.D. x 150 mm rør pr. klemme
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | USP Type I, ASTM E 438 Type I, Klasse A |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Lukkestørrelse | 45 mm |
| Diameter (engelsk) Indre | 1,25 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 35 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 35 mm |
| Til brug med (udstyr) | Hybridiseringsinkubatorer med rotatorer |
| Inkluderer | 45 mm polypropylen hætte og udskiftelige silikone O-ringe |
| Længde (engelsk) | 11,81 tommer |
| Lukketype | Skruelåg |
| Vis mere |