Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Kromatografisøjle ETFE ferrule til 1/8 in. Slanger
Artikelnummer. 11792304
Skift visning
Materiale:
PTFE
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
11792304 PTFE Hver
1 options
Artikelnummer. 11792304 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 4208220018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.05 DKK
    30.81 DKK / Pakke med 1
    Spare 8.24 DKK
    21% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-02-2027
Rørmøtrikker og -ringe bruges til at lave forbindelser mellem røret og endebeslagene på CHROMAFLEX™ , FLEX-COLUMN™ , DISPOSAFLEX™ kolonner, og ULTRA-WARE™ filtreringsenheder.
  • EFTE Flangeless Ferrule til 1/8 in. OD rør
  • Til brug med 420821-serien hanmøtrikker
  • Tilfælde af 10
  • Reservedele i ULTRA-WARE™ Standard monteringssæt
Tekniske data
Type Ferrule
Til brug med (udstyr) HPLC-hættesystem
Materiale PTFE
Mængde 1 Cs.