Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Kromatografisøjle ETFE-møtrik til 1/8 in. Slanger
Artikelnummer. 11782304
Skift visning
Materiale:
PTFE
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
11782304 PTFE Hver
1 options
Artikelnummer. 11782304 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 4208210018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.81 DKK
    40.89 DKK / Pakke med 1
    Spare 10.92 DKK
    21% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-03-2027
Rørmøtrikker og -ringe bruges til at lave forbindelser mellem røret og endebeslagene på CHROMAFLEX™ , FLEX-COLUMN™ , DISPOSAFLEX™ kolonner, og ULTRA-WARE™ filtreringsenheder.
  • ETFE Flangeless Møtrik
  • 1/4-28 gevind, til 1/8 tommer og 1,8 mm OD slange
  • Brug med 420822-serien Flangeless Ferrules
  • Tilfælde af 10
  • Reservedele i ULTRA-WARE™ Standard monteringssæt
Tekniske data
Type Møtrik
Til brug med (udstyr) HPLC-hættesystem
Materiale PTFE
Mængde 1 Cs.