Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Glasstik gasballonadaptere
Artikelnummer. p-135256
Standard konusled nr.:
24/40
Højde (engelsk):
5,98''
Bredde (engelsk):
2,67 tommer.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11842933
Brand: DWK Life Sciences 2112502440
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Med #1 slangetilslutning
Kimble-Chase Kontes™ Glasstik gasballonadapter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance USP Type I, ASTM E438, Type I, Klasse A
Til brug med (applikation) Til beskyttende opbevaring i fugede beholdere
Passer til slange-id (engelsk) 0,25 tommer
Passer til slange-id (metrisk) 6.35mm
Højde (engelsk) 5,98''
Højde (metrisk) 152mm
Inkluderer Slangetilslutning 1, ballon
Materiale Borosilikatglas
Produkttype Indløbsadapter
Standard konusled nr. 24/40
Bredde (engelsk) 2,67 tommer.
Bredde (metrisk) 68mm