Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Gas Bubbler
Diameter (metrisk) Udvendig:
25 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- May be used to vent a reaction mixture to the atmosphere
- Tubing connections are of 8mm O.D.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Gas Bubbler |
| Diameter (engelsk) Udvendig | 0.98 in. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 25 mm |
| Højde (engelsk) | 7.28 in. |
| Højde (metrisk) | 185 mm |
| Bredde (engelsk) | 3.14 in. |
| Bredde (metrisk) | 80 mm |
| Til brug med (udstyr) | Mineral oil to observe gaseous addition to reactions |