Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ FlexColumn™ Økonomisøjler
Artikelnummer. 11762394 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
300 mm
500 mm
Kolonnekapacitet:
9 mL
18 mL
27 mL
35 mL
53 mL
89 mL
Mængde:
5/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Kolonnekapacitet Mængde Pakningsstørrelse
11762394 150 mm 27 mL 5/Cs. Pakke med 5
11742394 50 mm 9 mL 5/Cs. Pakke med 5
11752394 100 mm 18 mL 5/Cs. Pakke med 5
11722364 200 mm 35 mL 5/Cs. Pakke med 5
11732364 300 mm 53 mL 5/Cs. Pakke med 5
11742364 500 mm 89 mL 5/Cs. Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11762394 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 4204001515
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1310.00 DKK
    1079.18 DKK / Pakke med 5
    Spare 230.82 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-03-2027
Ideel til brug med FPLC™ systemer, peristaltiske pumper eller tyngdekraftsflow til 15psi
Brug kolonner med ionbytnings-, affinitets-, gelfiltrerings- og hydrofobe interaktionsmedier.
  • Holdbart borosilikatglas
  • Med flowadaptere
  • Præcisionsslebne søjleender danner positive tætninger med endehætter, så de ikke lækker eller“ krybe” under pres
  • Beholderdækslet med gevind, der er let at fjerne, springer ikke af under tryk
  • Reservoir accepterer tilbehørstragte og glasbeholdere
  • Luer-Lock polypropylen indløbs- og udløbsfittings
  • Sengestøtten har en μ20 m polyethylenskive, der tilbageholder de fleste medier til lavtryksvandkromatografi
  • Kolonner accepterer flowadaptere til justering Flex-Column sengehøjde (bestil adaptere separat)
Tekniske data
Maks. Tryk 14,5 psi
Porestørrelse 20μ m
Kolonnekapacitet 27 mL
Længde (metrisk) 150 mm
Materiale Borosilikatglas Type I Klasse A
Støttemateriale HDPE
Konnektortyper Han luer lock
Tværsnitsareal 1,77 cm 3
Steriliseringsmetode 2N NaOH eller 100% Ethanol
Temperaturområde (metrisk). 0 til 50 °C
Mængde 5/Cs.
Til brug med (applikation) Ionbytning, affinitet, gelfiltrering og hydrofobe interaktionsmedier
Endcapped Ja
Type Økonomikromatografikolonne
Diameter (metrisk) Indvendig 15 mm