Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ FlexColumn™ Økonomisøjler
Længde (metrisk):
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
300 mm
500 mm
Kolonnekapacitet:
9 mL
18 mL
27 mL
35 mL
53 mL
89 mL
Mængde:
5/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
Ideel til brug med FPLC™ systemer, peristaltiske pumper eller tyngdekraftsflow til 15psi
Brug kolonner med ionbytnings-, affinitets-, gelfiltrerings- og hydrofobe interaktionsmedier.
- Holdbart borosilikatglas
- Med flowadaptere
- Præcisionsslebne søjleender danner positive tætninger med endehætter, så de ikke lækker eller“ krybe” under pres
- Beholderdækslet med gevind, der er let at fjerne, springer ikke af under tryk
- Reservoir accepterer tilbehørstragte og glasbeholdere
- Luer-Lock polypropylen indløbs- og udløbsfittings
- Sengestøtten har en μ20 m polyethylenskive, der tilbageholder de fleste medier til lavtryksvandkromatografi
- Kolonner accepterer flowadaptere til justering Flex-Column sengehøjde (bestil adaptere separat)
Tekniske data
Tekniske data
Endcapped | Ja |
Til brug med (applikation) | Ionbytning, affinitet, gelfiltrering og hydrofobe interaktionsmedier |
Mængde | 5/Cs. |
Temperaturområde (metrisk). | 0 til 50 °C |
Diameter (metrisk) Indvendig | 15 mm |
Type | Økonomikromatografikolonne |
Maks. Tryk | 14,5 psi |
Porestørrelse | 20μ m |
Kolonnekapacitet | 89 mL |
Længde (metrisk) | 500 mm |
Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ FlexColumn™ Økonomisøjler >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion