Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ FlexColumn™ Økonomisøjler
Artikelnummer. 15244095
Skift visning
Længde (metrisk):
40 mm
100 mm
300 mm
500 mm
Kolonnekapacitet:
1.5 mL
4 mL
12 mL
19 mL
Mængde:
1
10
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Kolonnekapacitet Mængde Pakningsstørrelse
15244095 100 mm 4 mL 1 Hver
12746768 300 mm 12 mL 1 Hver
12756768 500 mm 19 mL 1 Hver
11702354 40 mm 1.5 mL 10 Pakke med 10
11732354 300 mm 12 mL 10 Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15244095 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 4204010710
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    284.00 DKK
    234.05 DKK / Pakke med 1
    Spare 49.95 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-04-2027
Ideel til brug med FPLC™ systemer, peristaltiske pumper eller tyngdekraftsflow til 15psi
Brug kolonner med ionbytnings-, affinitets-, gelfiltrerings- og hydrofobe interaktionsmedier.
  • Holdbart borosilikatglas
  • Præcisionsslebne søjleender danner positive tætninger med endehætter, så de ikke lækker eller“ krybe” under pres
  • Beholderdækslet med gevind, der er let at fjerne, springer ikke af under tryk
  • Reservoir accepterer tilbehørstragte og glasbeholdere
  • Luer-Lock polypropylen indløbs- og udløbsfittings
  • Sengestøtten har en μ20 m polyethylenskive, der tilbageholder de fleste medier til lavtryksvandkromatografi
  • Kolonner accepterer flowadaptere til justering Flex-Column sengehøjde (bestil adaptere separat)
Flowadaptere er ikke tilgængelige
Tekniske data
Maks. Tryk 14,5 psi
Porestørrelse 20μ m
Kolonnekapacitet 4 mL
Længde (metrisk) 100 mm
Materiale Borosilikatglas Type I Klasse A
Støttemateriale HDPE
Konnektortyper Han luer lock
Tværsnitsareal 0,39 cm 3
Steriliseringsmetode 2N NaOH eller 100% Ethanol
Temperaturområde (metrisk). 0 til 50 °C
Mængde 1
Til brug med (applikation) Ionbytning, affinitet, gelfiltrering og hydrofobe interaktionsmedier
Endcapped Ja
Type Økonomikromatografikolonne
Diameter (metrisk) Indvendig 7 mm