Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Silikone propper, enkelt hul
Standard konusled:
nr. 5
nr. 8
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Produkttype: Stopper
- Materiale: Silikonegummi
- Farve: Hvid/Gul
- Højde: 25 mm
- Autoklaverbar: Ja
- Brug med: Kimble™ Kontes™ Filtreringssamlinger
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Gul/Hvid |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med (udstyr) | Kimble Kontes Filtreringssamlinger |
| Materiale | Silikone gummi |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Standard konusled | nr. 8 |
| Type | Prop |
| Højde (metrisk) | 25 mm |
| Diameter (engelsk) Indvendig | 9/16 tommer. |
| Vis mere |