Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Filtreringssamlinger: Flasker med sidearm, nr. 2 Slangetilslutning
Beskrivelse
DWK Life Sciences Kimble Kontes Filtreringsenheder: Kolber med sidearm, nr. 2 slangetilslutning, konnektortyper: nr. 2 slangetilslutning, borosilikatglas, Beskrivelse: Filtreringskolbe
Ordreinfo
Inkluderer ikke gummiprop og slange
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Inkluderer | nr. 2 Slangetilslutning |
| Produkttype | Kolbe med sidearm |
| Standard konusled | 8 |
| Mængde | 1/Cs. |