Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Filtreringssamlinger: Kolber med indvendig samling 40/35, til 90 mm glassamlinger
Beskrivelse
DWK Life Sciences Kimble Kontes Filtreringssamlinger: Kolber med indvendig samling 40/35, til 90 mm glassamlinger, borosilikatglas, Beskrivelse: Tragt til 47 mm samlinger, til brug med: Ultra-Ware 90 mm helt glas mikrofiltreringssamling, standard konusled: 40/35
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Til brug med (udstyr) | Ultra-Ware 90 mm helt glas mikrofiltreringsenhed |
| Produkttype | Kolbe |
| Standard konusled | 40/35 |