Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Hardware til mikrofiltrering
Artikelnummer. p-3206669
Materiale:
Borosilikatglas
Frittet glas
Glas
Rustfrit stål
Type:
Glasstøtte
Glasstøttebase
Mikrofiltreringssamling
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11863123
Brand: DWK Life Sciences 9538520001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruge Kimble™ Mikrofiltreringsmonteringshardware ved filtrering af store mængder viskøse eller proteinholdige opløsninger for at give den maksimale flowhastighed.
  • Mikrofiltrerende samling 1000mL
  • Tragt, 4000mL
  • Kolbe, borosilikatglas, 47 mm
  • Glasstøtte og jordfuge 90mm
  • Anodiseret aluminiumsklemme og filtreringskolbe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Ultra-Ware 47 mm mikrofiltreringssamling
Materiale Rustfrit stål
Standard konusled 40/35
Type Glasstøtte
Længde (metrisk) 47 mm