Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Hardware til mikrofiltrering
Beskrivelse
- Mikrofiltrerende samling 1000mL
- Tragt, 4000mL
- Kolbe, borosilikatglas, 47 mm
- Glasstøtte og jordfuge 90mm
- Anodiseret aluminiumsklemme og filtreringskolbe
Tekniske data
Tekniske data
| Engangs | Reusable |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Type | Mikrofiltreringssamling |
| Volumen (metrisk) | 1000 mL |
| Til brug med (udstyr) | Filtration Assembly and vacuum pump |