Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Hardware til mikrofiltrering
Artikelnummer. 11863123
Skift visning
Materiale:
Borosilikatglas
Frittet glas
Glas
Rustfrit stål
Type:
Glasstøtte
Glasstøttebase
Mikrofiltreringssamling
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Type unitSize
11863123 Rustfrit stål Glasstøtte Hver
11873113 Frittet glas Glasstøtte Hver
11878522 Glas Glasstøttebase Hver
11887513 Borosilikatglas Mikrofiltreringssamling Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11863123 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 9538520001
Bruge Kimble™ Mikrofiltreringsmonteringshardware ved filtrering af store mængder viskøse eller proteinholdige opløsninger for at give den maksimale flowhastighed.
  • Mikrofiltrerende samling 1000mL
  • Tragt, 4000mL
  • Kolbe, borosilikatglas, 47 mm
  • Glasstøtte og jordfuge 90mm
  • Anodiseret aluminiumsklemme og filtreringskolbe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Ultra-Ware 47 mm mikrofiltreringssamling
Materiale Rustfrit stål
Standard konusled 40/35
Type Glasstøtte
Længde (metrisk) 47 mm