Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Udskiftningskomponenter til udsugningsmanifold
Artikelnummer. 11803143
Skift visning
Type:
PTFE pakning
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
11803143 PTFE pakning Pakke med 25
1 options
Artikelnummer. 11803143 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 9538110000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    761.20 DKK
    597.70 DKK / Pakke med 25
    Spare 163.50 DKK
    21% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-03-2027
Til udsugningsmanifold.
  • Til brug med Kontes SPE-manifoldsæt (971000-1047, -3047 eller -6047)
  • Kontes SPE glasvarer og manifolder er specielt designet som støttesystemer til 47 mm og 90 mm dia. fastfase ekstraktionsskiver for at give dig den højest mulige genvinding af ekstraherede analytter fra dine drikkevands-, overfladevand- og spildevandsprøver
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Fast fase ekstraktionsmanifold
Type PTFE pakning
Materiale PTFE
Størrelse (engelsk) Filter 1,85 tommer.
Størrelse (metrisk) filter 4.7 cm
Længde (metrisk) 47 mm