Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ PTFE Endefitting til Chromaflex Kolonner
Artikelnummer. 15300168
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
10 mm
250 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig unitSize
15300168 10 mm Hver
11803063 250 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15300168 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 4208322100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Udskiftning af PTFE Endefitting med Sengestøtte til CHROMAFLEX™ og FLEX-COLUMN™ kolonner
  • PTFE-afslutningsbeslag med sengestøtte
  • Mulighed for 1,0 cm, 2,5 cm og 4,8 cm
  • Kræver fastgørelse med CTFE-adapter 420804-0001, medfølger ikke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Sluttilpasning
Diameter (metrisk) Indvendig 10 mm
Inkluderer Sengestøtter
Til brug med 3,8, 5, 7 cm ID Chromaflex Kolonne