Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ PTFE Endefitting til Chromaflex Kolonner
Diameter (metrisk) Indvendig:
10 mm
250 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Udskiftning af PTFE Endefitting med Sengestøtte til CHROMAFLEX™ og FLEX-COLUMN™ kolonner
- PTFE-afslutningsbeslag med sengestøtte
- Mulighed for 1,0 cm, 2,5 cm og 4,8 cm
- Kræver fastgørelse med CTFE-adapter 420804-0001, medfølger ikke
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Sluttilpasning |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 250 mm |
| Inkluderer | Sengestøtter |
| Til brug med | Chromaflex™ kolonne |