Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Dounce vævsslibere
Artikelnummer. p-155681
Volumen:
0,01 oz., 0,5 ml
0,03 oz., 1 ml
0,06 oz., 2 ml
0,23 oz., 7 ml
0,5 oz., 15 ml
1,35 oz., 40 ml
3,3 oz., 100 ml
Clearance (engelsk):
0,0005 til 0,0025 tommer.
0,0005 til 0,0055 tommer.
0,0008 til 0,0022 tommer.
0,001 til 0,003 tommer.
Længde (engelsk):
1,4 tommer
2,3 tommer.
3,4 tommer.
4,9 tommer
6,1 tommer
8,4 tommer
9,1''
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13495469
Brand: DWK Life Sciences 8853000002
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til cellulært arbejde, hvor kernen forbliver intakt efter homogenisering
Konstruktion helt i glas
Ordreinfo
Varer sælges én pr. Leveres med to støde: stor (til indledende prøvereduktion) og lille (for at danne det endelige homogenat)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Clearance (engelsk) 0,0005 til 0,0025 tommer.
Clearance (metrisk) 0,07 til 0,127 mm
Kapacitet (engelsk) 0,06 oz.
Kapacitet (metrisk) 2 mL
Materiale Glas
Produkttype Dounce vævssliber
Til brug med (applikation) Designet til cellulært arbejde, hvor kernen forbliver intakt efter homogenisering
Længde (engelsk) 2,3 tommer.
Inkluderer En pr sag.
Længde (metrisk) 60mm
Volumen 0,06 oz., 2 ml