Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Dounce vævsslibere
Beskrivelse
Designet til cellulært arbejde, hvor kernen forbliver intakt efter homogenisering
Konstruktion helt i glas
Ordreinfo
Varer sælges én pr. Leveres med to støde: stor (til indledende prøvereduktion) og lille (for at danne det endelige homogenat)
Tekniske data
Tekniske data
| Clearance (engelsk) | 0,0005 til 0,0025 tommer. |
| Clearance (metrisk) | 0,07 til 0,127 mm |
| Kapacitet (engelsk) | 0,06 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 2 mL |
| Materiale | Glas |
| Produkttype | Dounce vævssliber |
| Til brug med (applikation) | Designet til cellulært arbejde, hvor kernen forbliver intakt efter homogenisering |
| Længde (engelsk) | 2,3 tommer. |
| Inkluderer | En pr sag. |
| Længde (metrisk) | 60mm |