Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Dounce vævsslibere
Volumen:
0,01 oz., 0,5 ml
0,03 oz., 1 ml
0,06 oz., 2 ml
0,23 oz., 7 ml
0,5 oz., 15 ml
1,35 oz., 40 ml
3,3 oz., 100 ml
Clearance (engelsk):
0,0005 til 0,0025 tommer.
0,0005 til 0,0055 tommer.
0,0008 til 0,0022 tommer.
0,001 til 0,003 tommer.
Længde (engelsk):
1,4 tommer
2,3 tommer.
3,4 tommer.
4,9 tommer
6,1 tommer
8,4 tommer
9,1''
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Designet til cellulært arbejde, hvor kernen forbliver intakt efter homogenisering
Konstruktion helt i glas
Ordreinfo
Varer sælges én pr. Leveres med to støde: stor (til indledende prøvereduktion) og lille (for at danne det endelige homogenat)
Tekniske data
Tekniske data
| Clearance (engelsk) | 0,001 til 0,003 tommer. |
| Clearance (metrisk) | 0,07 til 0,15 mm |
| Kapacitet (engelsk) | 1,35 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 40 mL |
| Materiale | Glas |
| Produkttype | Dounce vævssliber |
| Til brug med (applikation) | Designet til cellulært arbejde, hvor kernen forbliver intakt efter homogenisering |
| Længde (engelsk) | 8,4 tommer |
| Længde (metrisk) | 215mm |
| Volumen | 1,35 oz., 40 ml |