Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Dounce vævsslibere
Beskrivelse
Designet til cellulært arbejde, hvor kernen forbliver intakt efter homogenisering
Konstruktion helt i glas
Ordreinfo
Varer sælges én pr. Leveres med to støde: stor (til indledende prøvereduktion) og lille (for at danne det endelige homogenat)
Tekniske data
Tekniske data
| Clearance (engelsk) | 0,0008 til 0,0022 tommer. |
| Clearance (metrisk) | 0,071 til 0,11 mm |
| Kapacitet (engelsk) | 0,23 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 7 mL |
| Materiale | Glas |
| Produkttype | Dounce vævssliber |
| Til brug med (applikation) | Designet til cellulært arbejde, hvor kernen forbliver intakt efter homogenisering |
| Længde (engelsk) | 4,9 tommer |
| Længde (metrisk) | 125mm |